Merck
753475
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2Cl2N2O2
CAS番号:
分子量:
192.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
90-97 °C
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-3-2(4(10)11)1-8-5(7)9-3/h1H,(H,10,11)
InChI Key
IVIHUCXXDVVSBH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
753475-1G:
753475-BULK:
753475-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)