Merck
753408
Sigma-Aldrich
5-Bromopyridine-2-acetic acid
97%
別名:
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BrNO2
CAS番号:
分子量:
216.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
125-130 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-1-2-6(9-4-5)3-7(10)11/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
InChI Key
ATKULCGQSLCGEK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
753408-VAR:
753408-500MG:
753408-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)