Merck
750832
Sigma-Aldrich
2-ケト-4-メチルペンタン酸-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
2-ケトイソカプロン酸-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CO13CO2H
分子量:
131.13
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/i6+1
InChI Key
BKAJNAXTPSGJCU-PTQBSOBMSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
750832-VAR:
750832-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Russell E Ericksen et al.
Cell metabolism, 29(5), 1151-1165 (2019-01-22)
Tumors display profound changes in cellular metabolism, yet how these changes aid the development and growth of tumors is not fully understood. Here we use a multi-omic approach to examine liver carcinogenesis and regeneration, and find that progressive loss of