Merck
750395
Sigma-Aldrich
5-Chloropyrimidine-2-thiol
95%
別名:
5-Chloro-2-mercaptopyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3ClN2S
CAS番号:
分子量:
146.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
210-225 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Sc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C4H3ClN2S/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
InChI Key
YQPFSEFXQRQMHG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
750395-1G:
750395-BULK:
750395-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)