Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
747599
Sigma-Aldrich
Boxed reaction: Buchwald-Hartwig in Lipshutz Surfactant
greener alternative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
アプリケーション
This kit contains the reagents, catalyst, and solvent required to perform a Buchwald-Hartwig reaction in TPGS-750-M, a surfactant developed by the Lipshutz group as a greener alternative to organic solvents. This technology allows common metal-catalyzed reactions to be run under aqueous conditions, considerably reducing solvent waste. The components are pre-weighed in the appropriate amounts for a 1 mmol scale reaction.
Please refer to the attached Protocol for details.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 156671Potassium tert-butoxide, reagent grade, ≥98% 180 mgSDS
  • 222380Allylpalladium(II) chloride dimer, 98% 5 mgSDS
  • cBRIDP 8 mg
  • 733857DL-α-Tocopherol methoxypolyethylene glycol succinate solution, 2 wt. % in H2O 1 mLSDS
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)