747300
酸化鉄(II,III)、磁性ナノ粒子 溶液
10 nm avg. part. size (TEM), amine functionalized, 1 mg/mL Fe in H2O, dispersion
別名:
マグネタイト, 磁性酸化鉄ナノ結晶, 超常磁性酸化鉄ナノ粒子
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
フォーム
dispersion
nanoparticles
品質水準
濃度
1 mg/mL Fe in H2O
磁化
>45 emu/g (at room temperature; under 4500 Oe)
色
brown
平均部品サイズ
10 nm (TEM)
密度
0.997 g/mL at 25 °C
~1 g/mL at 25 °C
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChI Key
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Do not freeze.
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
747300-BULK:
747300-10ML:
747300-VAR:
747300-10ML-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
酸化鉄ナノ粒子は、その特性から磁気データ・ストレージ、バイオセンシング、ドラッグ・デリバリーなど多様な用途がある。
Iron oxide nanoparticles find diverse applications in magnetic data storage, biosensing, and drug delivery due to their properties.
ナノファイバーとスマートポリマーと組み合わせた「スマートナノファイバー」は外部刺激を与えることでその性質を劇的に遠隔制御が可能であるため、医療分野のみならず様々な分野で期待が寄せられています。薬剤放出の制御とハイパーサーミアへの応用について解説いただきました。
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
関連コンテンツ
磁性ナノ粒子への複数のバイオコンジュゲーション法の概要を示し、標準的なプロトコールの詳細を説明します。