Merck
746924
Sigma-Aldrich
Polystyrene thiol terminated
average Mn 5,000, PDI ≤1.1
別名:
MercaptoPS, Mercaptopolystyrene, PS SH terminated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CNC3H6(C8H8)nSH
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
powder
分子量
average Mn 5,000
転移温度
Tg 94.1 °C (onset)
PDI
≤1.1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
This is a well-defined polystyrene with thiol functionality on one end and cyano on the other. The thiol functionality is versatile and commonly used in surface modifying nanoparticles; attaching to Au to form self assembled monolayers (SAMs); as well as thiol - ene click chemistry.
法的情報
Sold for research purposes only: See sigma-aldrich.com/raftlicense. Patents 7; 714; 075; 7; 250; 479; 7; 666; 962; 6; 642; 318; 6; 747; 111; W2010/8356.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
746924-1G:
746924-BULK:
746924-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bumjoon J. Kim;
Macromolecules, 41, 436-447 (2008)
資料
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
双頭型重合剤(dual initiator、二官能性もしくはヘテロ官能性開始剤とも呼ばれます)は、同時重合を独立的かつ選択的に開始できる二つの機能性部位を有しています。
生体材料科学では、生物学の研究、管理、または模倣のため、スマート材料の設計および作製を行います。生物学の研究では、生体材料の統合に成功するためには生体システムについて有意義な理解が要求されます。
すべて表示