Merck
746347
Sigma-Aldrich
Dichlorotriphenylphosphine[2-(diphenylphosphino)-N-(2-pyridinylmethyl)ethanamine]ruthenium(II)
greener alternative
97%
別名:
Ru-PNN catalyst
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H36Cl2N2P2Ru
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
275-295 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Cl[Ru]Cl.[H]N(CCP(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)CC3=NC=CC=C3.P(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6
InChI
1S/C20H21N2P.C18H15P.2ClH.Ru/c1-3-10-19(11-4-1)23(20-12-5-2-6-13-20)16-15-21-17-18-9-7-8-14-22-18;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h1-14,21H,15-17H2;1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
JFYJJNHKCBDTMZ-UHFFFAOYSA-L
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
Catalyst for hydrogenation of esters to alcohols. Greener alternative to stoichiometric hydride reagents.
From Esters to Alcohols and Back with Ruthenium and Osmium Catalysts
法的情報
This Product is licensed from GreenCentre Canada for non-commercial, research use only. Please contact GreenCentre Canada for information regarding commercial use of Product.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
746347-500MG:
746347-100MG:
746347-BULK:
746347-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Spasyuk, D.;
Angewandte Chemie (International Edition in English), 2772-2772 (2012)
関連コンテンツ
Prof. Dmitry Gusev's research focuses on organometallic compounds for catalytic applications like hydrogenation and dehydrogenation reactions.