Merck
745960
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromopyridine N-oxide
別名:
2,6-Dibromopyridine 1-oxide, 2,6-Dibromopyridine oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥29,600
¥29,600
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥29,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3Br2NO
CAS番号:
分子量:
252.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥29,600
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
mp
180-190 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC1=[N+]([O-])C(Br)=CC=C1
InChI
1S/C5H3Br2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
InChI Key
YOJAFCXACCYASM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
745960-BULK:
745960-25G:
745960-5G:
745960-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)