Merck
744980
Sigma-Aldrich
1-(アジドメチル)-2-メチルベンゼン 溶液
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97.0% (HPLC)
別名:
α-アジド-o-キシレン 溶液, o-メチルベンジルアジド 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9N3
CAS番号:
分子量:
147.18
Beilstein:
4860454
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
濃度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
不純物
≤2.0% water
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccccc1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H9N3/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-10-11-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
TWZXVFYNRLIXRY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-18.4 °F
引火点(℃)
-28 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
744980-BULK:
744980-50ML:4548174012185
744980-VAR:
744980-10ML:4548174012178
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Meina Liu et al.
Organic letters, 13(5), 1102-1105 (2011-02-12)
A structurally well-defined copper(I) isonitrile complex is shown to be an efficient, heterogeneous catalyst for the Huisgen azide-alkyne 1,3-dipolar cycloaddition under mild conditions in water. Notably, this catalyst can also be utilized in a three-component reaction of halides, sodium azide
Atif Sarwar et al.
PloS one, 10(4), e0123084-e0123084 (2015-05-01)
Recently, the attention of researchers has been drawn toward the synthesis of chitosan derivatives and their nanoparticles with enhanced antimicrobial activities. In this study, chitosan derivatives with different azides and alkyne groups were synthesized using click chemistry, and these were