アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
不純物
≤0.01% benzene
≤0.02% water
≤0.50% sum of C5-hydrocarbons
≤0.50% sum of C7-ethers
≤0.60% tert-amyl alcohol
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
n20/D 1.3896
bp
85-86 °C (lit.)
密度
0.76-0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)(C)OC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3
InChI Key
HVZJRWJGKQPSFL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Identification of environmental hazards of gasoline oxygenate tert-amyl methyl ether (TAME).: This study evaluates the environmental risks associated with the use of tert-Amyl methyl ether (TAME) as a gasoline oxygenate. The research highlights potential hazards to environmental and human health, underscoring the need for careful assessment and regulation of TAME use in fuels. (Huttunen et al., 1997).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
742619-5L:4548173362243
742619-20L:
742619-BULK:
742619-VAR:
742619-1L:4548173362236