Merck
741590
Sigma-Aldrich
2-(ジイソプロピル-13C6-アミノ)エタノール
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
N,N-ジイソプロピル-13C6-エタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(13CH3)213CH]2NCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
151.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
bp
187-192 °C (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[13CH3][13CH]([13CH3])N(CCO)[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C8H19NO/c1-7(2)9(5-6-10)8(3)4/h7-8,10H,5-6H2,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,7+1,8+1
InChI Key
ZYWUVGFIXPNBDL-UQUYMPKGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
741590-BULK:
741590-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)