Merck
741299
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
95%
別名:
3-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrF2N
CAS番号:
分子量:
208.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
35-40 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)c1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-4-1-2-5(6(8)9)10-3-4/h1-3,6H
InChI Key
QXLZRIGSWWQOLG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.9 °F
引火点(℃)
89.4 °C
適用法令
Jan Code
741299-BULK:
741299-500MG:
741299-VAR:
試験成績書(COA)