Merck
740543
Sigma-Aldrich
1α,25-ジヒドロキシビタミンD3(6,19,19-d3) 溶液
50 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 96% (CP)
別名:
1α,25-ジヒドロキシコレカルシフェロール(6,19,19-d3) 溶液, カルシトリオール(6,19,19-d3) 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27D3H41O3
CAS番号:
分子量:
419.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品740543は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
97 atom % D
品質水準
アッセイ
96% (CP)
フォーム
solution
濃度
50 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
colorless
mp
-144.0 °C
アプリケーション
detection
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]/C([2H])=C1[C@@H](O)C[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i2D2,11D
InChI Key
GMRQFYUYWCNGIN-POLIPXRRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3], also known as calcitriol, plays a role in calcium and phosphate metabolism in humans. It also regulates insulin secretion and induces cellular differentiation.[1][2]
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
アプリケーション
1α,25-Dihydroxyvitamin D(6,19,19-d3) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry.
包装
1 mL in ampule
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
740543-VAR:
740543-BULK:
740543-1ML:
740543-1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jianqiong Zheng et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 97-97 (2020-03-19)
Metabolic syndrome is a disorder of energy use and storage, which is characterized by central obesity, dyslipidemia, and raised blood pressure and blood sugar levels. Maternal 25-hydroxyvitamin D deficiency is known to cause metabolic changes, chronic disease, and increased adiposity
The emerging role of vitamin D3 in women′s health
Khadilkar, SS
The Journal of Obstetrics and Gynecology of India, 63(2), 147?150-147?150 (2013)
Xinzhu Liu et al.
Burns & trauma, 8, tkaa042-tkaa042 (2021-01-28)
Gut ischemia and hypoxia post severe burn leads to breakdown of intestinal epithelial barrier and enteric bacterial translocation (EBT), resulting in serious complications, such as systemic inflammatory response syndrome, sepsis and multiple organ failure. Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR)
Vitamin D3: a helpful immuno-modulator
Di R, et al.
Immunology, 134(2), 123-139 (2011)