Merck
740241
Sigma-Aldrich
1-(Boc-amino)-3-butene
97%
別名:
tert-Butyl but-3-enylcarbamate, Boc-4-amino-1-butene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥22,400
¥22,400
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥22,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NO2
CAS番号:
分子量:
171.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
¥22,400
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.443
密度
0.929 g/mL at 25 °C
官能基
allyl
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCCC=C
InChI
1S/C9H17NO2/c1-5-6-7-10-8(11)12-9(2,3)4/h5H,1,6-7H2,2-4H3,(H,10,11)
InChI Key
YWSXTMBDIBZHBB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F
引火点(℃)
101 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
740241-1G:
740241-VAR:
740241-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Betar M Gallant et al.
ACS nano, 9(5), 5143-5153 (2015-04-16)
The interfacial shear strength between Si microwires and a Nafion membrane has been tailored through surface functionalization of the Si. Acidic (-COOH-terminated) or basic (-NH2-terminated) surface-bound functionality was introduced by hydrosilylation reactions to probe the interactions between the functionalized Si