Merck
739642
Sigma-Aldrich
25-ヒドロキシビタミンD3 溶液
50 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
別名:
25-ヒドロキシコレカルシフェロール 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥26,500
¥26,500
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥26,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O2
CAS番号:
分子量:
400.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥26,500
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solution
濃度
50 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
colorless
アプリケーション
detection
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
InChI Key
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
遺伝子情報
human ... VDR(7421)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
25-Hydroxyvitamin D3 (calcifediol) is a prohormone produced via hydroxylation of vitamin D3 (cholecalciferol) in the liver. It is a precursor for the synthesis of calcitriol {1,25-dihydroxyvitamin D3 or [1,25(OH)2D3]}. It is also used as a biomarker to determine the status of vitamin D in the body.[1][2]
アプリケーション
This product may be used as an analytical standard.
包装
1 mL in ampule
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14.0 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
739642-1ML:4548173957807
739642-1ML-PW:
739642-VAR:
739642-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fadia S AlBuhairan et al.
The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine, 57(3), 263-269 (2015-08-25)
With the increasing burden of noncommunicable disease, adolescence is viewed as an opportune time to prevent the onset of certain behaviors and promote healthy states. Although adolescents comprise a considerable portion of Saudi Arabia's population, they have received insufficient attention
Marina V Antunes et al.
Therapeutic drug monitoring, 37(6), 733-744 (2015-04-09)
In view of the large variability on therapeutic response and the multiple factors associated to tamoxifen (TAM) metabolic activation, this study aimed to evaluate the effect of CYP2D6 and CYP3A4 phenotypes, drug interactions, and vitamin D exposure on TAM metabolism
Joseph Schwager et al.
Molecular nutrition & food research, 59(8), 1513-1523 (2015-03-27)
The impact of L-ascorbic acid (L-AA) on the chemokinesis (CK) and chemotaxis (CT) of HL-60 cells and polymorphonuclear cells (PMN) was investigated. HL-60 cells were differentiated with DMSO, retinoic acid (RA), vitamin D, or L-AA. Chemokinesis and chemotaxis of differentiated
25-Hydroxyvitamin D3, the prohormone of 1, 25-dihydroxyvitamin D3, inhibits the proliferation of primary prostatic epithelial cells
Barreto, AM et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 9(3), 265-270 (2000)
Johanna Breuer et al.
Annals of neurology, 75(5), 739-758 (2014-04-29)
Environmental conditions (eg, latitude) play a critical role in the susceptibility and severity of many autoimmune disorders, including multiple sclerosis (MS). Here, we investigated the mechanisms underlying the beneficial effects of immune regulatory processes induced in the skin by moderate