Merck
739111
Sigma-Aldrich
2,6-ジクロロピリジニル-4-ボロン酸 ピナコール エステル
95%
別名:
2,6-ジクロロ-4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14BCl2NO2
CAS番号:
分子量:
273.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
117-119 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(Cl)nc(Cl)c2
InChI
1S/C11H14BCl2NO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)7-5-8(13)15-9(14)6-7/h5-6H,1-4H3
InChI Key
PEFDHAOFDBNZEQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
739111-250MG:
739111-1G:
739111-BULK:
739111-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)