Merck
739022
Sigma-Aldrich
Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine solution
10 wt. % in THF
別名:
Bis(2-(di-tert-butylphosphino)ethyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H45NP2
分子量:
361.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: ligand
濃度
10 wt. % in THF
屈折率
n20/D 1.418
密度
0.911 g/mL at 25 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(CCNCCP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H45NP2/c1-17(2,3)22(18(4,5)6)15-13-21-14-16-23(19(7,8)9)20(10,11)12/h21H,13-16H2,1-12H3
InChI Key
MJYKYLNPIGDVEF-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Kanata社よりライセンスを受け、研究目的用途のみに販売しています。WO 2004096735.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
739022-VAR:
739022-BULK:
739022-10ML:4548174005576
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)