Merck
736961
Sigma-Aldrich
2-クロロ-3-メチル-5-ニトロピリジン
97%
別名:
2-クロロ-5-ニトロ-3-ピコリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5ClN2O2
CAS番号:
分子量:
172.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
45-50 °C
官能基
chloro
nitro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(cnc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-5(9(10)11)3-8-6(4)7/h2-3H,1H3
InChI Key
OSIOIGXJUZTWRI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
736961-5G:
736961-1G:
736961-VAR:
736961-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)