Merck
736651
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-2-ヒドロキシキノリン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6BrNO
CAS番号:
分子量:
224.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
260-265 °C
SMILES記法
Oc1nc2ccccc2cc1Br
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)11-9(7)12/h1-5H,(H,11,12)
InChI Key
AGARPHPERRYPRP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
736651-VAR:
736651-BULK:
736651-250MG:
試験成績書(COA)