Merck
534099
Sigma-Aldrich
2-ブロモフェネチルアミン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
200.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5770 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
密度
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H10BrN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
InChI Key
ITRNQMJXZUWZQL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
保存中に黒く変色することがあります
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
534099-10G:
534099-5G:
534099-VAR:
534099-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniel B Straus et al.
ACS nano, 14(3), 3621-3629 (2020-03-03)
We report a family of two-dimensional hybrid perovskites (2DHPs) based on phenethylammonium lead iodide ((PEA)2PbI4) that show complex structure in their low-temperature excitonic absorption and photoluminescence (PL) spectra as well as hot exciton PL. We replace the 2-position (ortho) H