Merck
649279
Sigma-Aldrich
6-ブロモ-2-メチルキノリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,186
¥6,186
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,186
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8BrN
CAS番号:
分子量:
222.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,186
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
101-105 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1ccc2cc(Br)ccc2n1
InChI
1S/C10H8BrN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
InChI Key
SQRYQSKJZVQJAY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
649279-5G:
649279-BULK:
649279-VAR:
649279-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)