Merck
736597
Sigma-Aldrich
1-ナフチルフェニルシラン
96%
別名:
1-(フェニルシリル)ナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14Si
CAS番号:
分子量:
234.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.644
密度
1.069 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[SiH2](c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H14Si/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12H,17H2
InChI Key
FYPVRHDXFWNYTG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
736597-1G:
736597-BULK:
736597-5G:
736597-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)