Merck
327077
Sigma-Aldrich
flakes, 10 μm, ≥99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141740
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
flakes
抵抗性
1.59 μΩ-cm, 20°C
粒径
10 μm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
密度
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
詳細
銀薄片(Ag)は、アスペクト比が高いマイクロサイズの薄片です。導電性充填材として使用でき、低い体積濃度で高導電性デバイスが得られます。銀薄片は、従来のナノワイヤおよびナノ粒子に比べコスト効率が高い充填材です。
アプリケーション
Ag薄片は、エレクトロニクス、オプトエレクトロニクス、フレキシブルエレクトロニクスなどのさまざまな用途で、ナノ粒子の合成に使用できます。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
327077-VAR:
327077-BULK:
327077-50G:
327077-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
銀 powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.99%
GF07503825
Silver wool for elemental analysis
Supelco
1.01506
Silver
銀 powder, max. particle size 2 micron, weight 10 g, purity 99.97+%
GF38110508
銀 wool, diam. 0.05 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
295744
銀 wire, diam. 2.0 mm, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
267430
銀 powder, max. particle size 45 micron, weight 10 g, purity 99.99%
GF19197007
銀 powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 99.99%
GF22751883
Enhancing the Performance of Stretchable Conductors for E-Textiles by Controlled Ink Permeation
Jin H, et al.
Advanced Materials, 29(21), 1605848-1605848 (2017)
Printable elastic conductors by in situ formation of silver nanoparticles from silver flakes
Matsuhisa N, et al.
Nature Materials, 16(8), 834-834 (2017)
Printable elastic conductors with a high conductivity for electronic textile applications
Matsuhisa N, et al.
Nature Communications, 6(8), 7461-7461 (2015)
Conductive and stretchable silver-polymer blend for electronic applications
Proceedings, 6(8), 812-816 (2016)
R Nirmala et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 4686-4693 (2013-08-02)
We report on the preparation and characterization of polyurethane (PU) nanofibers containing silver (Ag) nanoparticles were synthesized by using electrospinning. Two different approaches were adopted to incorporate the Ag nanoparticles in to PU nanofibers. In the first approach, a homogeneous