Merck
735043
Sigma-Aldrich
Bis(chlorogold(I)) [1,1′-bis(diphenylphosphino)ferrocene]
95%
別名:
[μ-フェロセン-1,1′-ジイルビス(ジフェニルホスフィン-κP)]ビス[クロロ金(I)]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H28Au2Cl2FeP2
CAS番号:
分子量:
1019.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
core: gold
mp
223-229 °C
SMILES記法
[Fe].Cl[Au].Cl[Au].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2Au.2ClH.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;;/h2*1-14H;;;2*1H;/q;;2*+1;;;/p-2
InChI Key
XJPNFMAYIDODRO-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
735043-BULK:
735043-1G:
735043-250MG:
735043-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)