Merck
734128
Sigma-Aldrich
Chloro[tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)phoshine]gold(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18AuClF15P
CAS番号:
分子量:
764.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
222-226 °C
SMILES記法
Cl[Au].Fc1c(F)c(F)c(P(c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F
InChI
1S/C18F15P.Au.ClH/c19-1-4(22)10(28)16(11(29)5(1)23)34(17-12(30)6(24)2(20)7(25)13(17)31)18-14(32)8(26)3(21)9(27)15(18)33;;/h;;1H/q;+1;/p-1
InChI Key
NPDADBDFEWCWRT-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
734128-1G:
734128-250MG:
734128-BULK:
734128-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)