Merck
149292
Sigma-Aldrich
1-Adamantyl bromomethyl ketone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥29,400
¥29,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥29,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17BrO
CAS番号:
分子量:
257.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥29,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
76-79 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
BrCC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C12H17BrO/c13-7-11(14)12-4-8-1-9(5-12)3-10(2-8)6-12/h8-10H,1-7H2/t8-,9+,10-,12-
InChI Key
KWCDIRFSULAMOC-GOCCLTDMSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-Adamantyl bromomethyl ketone may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
149292-VAR:
149292-BULK:
149292-25G:
149292-5G:
149292-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiangdong Su et al.
ChemMedChem, 6(8), 1439-1451 (2011-05-25)
11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) plays a key role in converting intracellular cortisone to physiologically active cortisol, which is implicated in the development of several phenotypes of metabolic syndrome. Inhibition of 11β-HSD1 activity with selective inhibitors has beneficial effects on various