Merck
734055
Sigma-Aldrich
トリブチル(4,5-ジヒドロフラン-2-イル)スタンナン
97%
別名:
Tributyl(4,5-dihydrofuran-2-yl)tin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H32OSn
CAS番号:
分子量:
359.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.493
密度
1.128 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CCCO1
InChI
1S/C4H5O.3C4H9.Sn/c1-2-4-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1H,2,4H2;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
QTYBKWIPVOTUQI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Tributyl(4,5-dihydrofuran-2-yl)stannane is an organotin compound (or organostannane), which can be used as a reactant:
  • In the palladium-catalyzed Stille coupling reaction to prepare furan-containing aryl derivatives by reacting with various aryl halides.
  • To synthesize 2,3-dihydro-5-(2-methylphenyl)furan by coupling with 2-iodotoluene in the presence of a palladium catalyst.
  • In the chemoselective preparation of hexatrienes by the tandem palladium-catalyzed Heck and Stille coupling of bromohexenyl triflates and acrylates.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
734055-1G:4548173309798
734055-VAR:
734055-5G:4548173309804
734055-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A One-Pot Sequence of Stille and Heck Couplings: Synthesis of Various 1, 3, 5-Hexatrienes and Their Subsequent 6π-Electrocyclizations
von Zezschwitz P, et al.
Chemistry?A European Journal , 7(18), 4035-4046 (2001)
Preparation of 1-(tri-n-butylstannyl) furanoid glycals and their use in palladium-mediated coupling reactions
Zhang H-C, et al.
Tetrahedron Letters, 34(10), 1571-1574 (1993)
The Pd (0)-catalysed coupling reactions of 2-(tri-n-butylstannyl)-3, 4-dihydrofuran and-5, 6-dihydropyran.
MacLeod D, et al.
Tetrahedron Letters, 31(42), 6077-6080 (1990)