Merck
733652
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol di-p-toluenesulfonate
>97%
別名:
Polyethylene glycol, HEG ditosylate, Hexaethylene glycol ditosylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,510
¥8,510
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,510
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H38O11S2
CAS番号:
分子量:
590.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥8,510
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
>97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.521
密度
1.227 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C26H38O11S2/c1-23-3-7-25(8-4-23)38(27,28)36-21-19-34-17-15-32-13-11-31-12-14-33-16-18-35-20-22-37-39(29,30)26-9-5-24(2)6-10-26/h3-10H,11-22H2,1-2H3
InChI Key
ZIZXHPCBPDNLDD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
733652-1G:
733652-BULK:
733652-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)