Merck
339024
Sigma-Aldrich
ジエチレングリコール ジ(p-トルエンスルホナート)
98%
別名:
2,2′-Oxydiethyl ditosylate, Bis(2-tosyloxyethyl)ether, Diethylene glycol ditosylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥7,090
¥7,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥7,090
About This Item
化学式:
(CH3C6H4SO3CH2CH2)2O
CAS番号:
分子量:
414.49
Beilstein:
583800
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
87-89 °C (lit.)
官能基
ether
tosylate
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C18H22O7S2/c1-15-3-7-17(8-4-15)26(19,20)24-13-11-23-12-14-25-27(21,22)18-9-5-16(2)6-10-18/h3-10H,11-14H2,1-2H3
InChI Key
VYVPNTJBGPQTFA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Diethylene glycol di(p-toluenesulfonate) was used in the synthesis of bis(dibenzosulfoxo)-27,30,35,38-tetramethyl-24-crown-6,[1] bis(dibenzosulfoxo)-21,24,29,32-tetramethyl-18-crown-4,[1] dibenzosulfoxo-15,18-dimethyl-12-crown-3[1] and dibenzosulfoxo-12,15-dimethyl-9-crown-2 macrocycles.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
339024-BULK:
339024-10G:
339024-VAR:
339024-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of new benzosulfoxide macrocyclic compounds.
Shockravi A, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 179(3), 535-541 (2004)