Merck
733407
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコールメチルエーテルアジド
PEG average Mn 1,000
別名:
メトキシポリエチレングリコールアジド, α-メトキシ-ω-アジド-PEG, O-(2-アジドエチル)-O'-メチルポリエチレングリコール, PEG-アジド, mPEGアジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
分子量
PEG average Mn 1,000
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
転移温度
Tm 37-41 °C
Mw/Mn
<1.1
Ω末端
azide
α末端
methoxy
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
733407-1G:
733407-VAR:
733407-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Randal Lee教授は、バイオセンシング用途のための酸化鉄磁性ナノ粒子とナノキューブの設計上の考慮事項について説明しています。
PEG-PLysとその化学修飾体を用いて調製される核酸医薬内包PICについて、解説いただきました。
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
すべて表示