Merck
77787
Sigma-Aldrich
O-(2-アミノエチル)-O'-(2-アジドエチル)ノナエチレン グリコール
≥90% (oligomer purity)
別名:
アジド-PEG-アミン(n=10)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H46N4O10
CAS番号:
分子量:
526.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥90% (oligomer purity)
形状
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
官能基
amine
azide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H46N4O10/c23-1-3-27-5-7-29-9-11-31-13-15-33-17-19-35-21-22-36-20-18-34-16-14-32-12-10-30-8-6-28-4-2-25-26-24/h1-23H2
InChI Key
RMNAJNJBCBFOKX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
O-(2-アミノエチル)-O'-(2-アジドエチル)ノナエチレングリコールは、改良された溶解性と修飾されたタンパク質結合を有する強力なPEG化トール様レセプター7(TLR7)リガンドの合成に使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
77787-500MG-F:
77787-VAR-F:
77787-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and characterization of PEGylated toll like receptor 7 ligands.
Chan M, et al.
Bioconjugate Chemistry, 22(3), 445-454 (2011)