Merck
762121
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzocyclobutene
96%
別名:
3-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene, 4-Bromo-1,2-dihydrobenzocyclobutene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7Br
CAS番号:
分子量:
183.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.589
密度
1.470 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1ccc2CCc2c1
InChI
1S/C8H7Br/c9-8-4-3-6-1-2-7(6)5-8/h3-5H,1-2H2
InChI Key
GMHHTGYHERDNLO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
100 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
762121-1G:
762121-VAR:
762121-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)