Merck
732249
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methyl-7-azaindole
97%
別名:
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7ClN2
CAS番号:
分子量:
166.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
184-189 °C
SMILES記法
Cc1c[nH]c2nccc(Cl)c12
InChI
1S/C8H7ClN2/c1-5-4-11-8-7(5)6(9)2-3-10-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
PMHDZZGHIUEOIO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
732249-BULK:
732249-500MG:
732249-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)