Merck
631337
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-methoxybenzylamine hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥28,900
¥28,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥28,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
189.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
190-195 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
Cl.COc1ccc(CN)cc1O
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H
InChI Key
IEVBKUSXLSVMOB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631337-VAR:
631337-5G:
631337-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)