Merck
18165
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥25,800
¥25,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥25,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5BrO2
CAS番号:
分子量:
152.97
Beilstein:
1720262
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥25,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +26±2°, neat
屈折率
n20/D 1.475
密度
1.692 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI Key
MONMFXREYOKQTI-UWTATZPHSA-N
関連するカテゴリー
注意
保存中、茶色に変色する場合があります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
18165-VAR:
18165-10ML:
18165-50ML:
18165-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eugénie Grigorian et al.
Frontiers in microbiology, 12, 725997-725997 (2021-10-09)
L-2-halocid dehalogenases (L-2-HADs) have been mainly characterized from terrestrial polluted environments. By contrast, knowledge is still scarce about their role in detoxification of predominant halocarbons in marine environments. Here, phylogenetic analyses showed a wide diversity of homologous L-2-HADs, especially among