Merck
731730
Sigma-Aldrich
1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-5-ボロン酸
≥95%
別名:
1-メチル-3-トリフルオロメチルピラゾール-5-ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6BF3N2O2
CAS番号:
分子量:
193.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
mp
132-137 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cn1nc(cc1B(O)O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H6BF3N2O2/c1-11-4(6(12)13)2-3(10-11)5(7,8)9/h2,12-13H,1H3
InChI Key
XPUNXPPXMANQGF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
731730-250MG:
731730-VAR:
731730-BULK:
731730-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)