認証
GB
ISO 6579
ISO 6887
according to GB 4789.30-2016
according to GB 4789.40-2016
according to ISO 21528-1:2017
according to ISO 22964:2017
according to ISO
品質水準
無菌性
sterile
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
特徴
ready-to-use
組成
casein peptone, 10 g/L
di-sodium hydrogen phosphate 12H2O, 9 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 1.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
包装
bag of 4 × 3 L
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
pathogen testing
sample preparation
適合性
Citrobacter ssp.
Cronobacter ssp.
Escherichia coli
Klebsiella ssp.
Proteus ssp.
Providencia ssp.
Pseudomonas ssp.
Salmonella spp.
Shigella ssp.
Staphylococcus ssp.
Streptococcus ssp.
Yersinia ssp.
bacteria
coliforms
enterobacteriaceae
詳細
アプリケーション
- a non-selective pre-enrichment medium for the detection of Salmonella in food products and environmental specimens. It complies with the standard EN ISO 6579 (1) and amendment A1 (annex D) (8),
- a diluent for the enumeration of the micro-organisms. It complies with the standards EN ISO 6887 (2, 3, 4, 5) and 8261 (6),
- a diluent for the enumeration of Listeria monocytogenes. It complies with the standard EN ISO 11290-2 (7).
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
0120214-2X5L:
0120214-55X5L:
0120214-4X3L:
0120214-55X3.375L:
0120214I-2X5L:
120214:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)