Merck
731676
Sigma-Aldrich
エナラプリル-(フェニル-d5)
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24D5H27N2O9
CAS番号:
分子量:
497.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+5
SMILES記法
C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O)N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H].OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C20H28N2O5/c1-3-27-20(26)16(12-11-15-8-5-4-6-9-15)21-14(2)18(23)22-13-7-10-17(22)19(24)25/h4-6,8-9,14,16-17,21H,3,7,10-13H2,1-2H3,(H,24,25)/t14-,16-,17-/m0/s1/i4D,5D,6D,8D,9D
InChI Key
GBXSMTUPTTWBMN-JOXLCMMUSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
731676-VAR:
731676-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)