Merck
731021
Sigma-Aldrich
ベンゾ-1,4-ジオキサン-(エチレン-d4)
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
1,2-エチレン-d4-ジオキシベンゼン, 1,4-ベンゾジオキサン-(エチレン-d4), 2,3-ジヒドロ-1,4-ベンゾジオキシン-(エチレン-d4)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D4H4O2
分子量:
140.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
bp
103 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C1([2H])Oc2ccccc2OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-4H,5-6H2/i5D2,6D2
InChI Key
BNBQRQQYDMDJAH-NZLXMSDQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
731021-BULK:
731021-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)