Merck
730203
Sigma-Aldrich
メチルピリダジン-4-カルボキシラート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,200
¥16,200
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O2
CAS番号:
分子量:
138.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,200
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
63-69 °C
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccnnc1
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-10-6(9)5-2-3-7-8-4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
IJFLWNYKGMQQOW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
730203-VAR:
730203-1G:
730203-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yutao Jiang et al.
Journal of chromatography. A, 1411, 63-68 (2015-08-11)
In this paper, we introduce a high throughput LCMS/UV/CAD/CLND system that improves upon previously reported systems by increasing both the quantitation accuracy and the range of compounds amenable to testing, in particular, low molecular weight "fragment" compounds. This system consists