Merck
372641
Sigma-Aldrich
ニッケルリン化物
−100 mesh, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ni2P
CAS番号:
分子量:
148.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
粒径
−100 mesh
SMILES記法
[Ni]P=[Ni]
InChI
1S/2Ni.P
InChI Key
FBMUYWXYWIZLNE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属のりん化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
372641-BULK:
372641-VAR:
372641-50G:
372641-10G:4548173918327