Merck
30-3350
Sigma-Aldrich
p-トルエンスルホン酸 一水和物
SAJ special grade, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥2,140
¥2,140
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥2,140
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO3H · H2O
CAS番号:
分子量:
190.22
Beilstein:
3568023
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
¥2,140
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
SAJ special grade
蒸気密度
5.9 (vs air)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
mp
103-106 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI Key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30-3350-2-25G-J:
30-3350-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mild C-H halogenation of anilides and the isolation of an unusual palladium(I)-palladium(II) species.
Robin B Bedford et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(24), 5524-5527 (2011-05-14)
Hans H Adomat et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 902, 84-95 (2012-07-24)
Androgens are key mediators of prostate development and function, a role that extends to the development of prostate diseases such as benign prostatic hyperplasia (BPH) and prostate cancer. In prostate, DHT is the major androgen and reduction and glucuronidation are
G Shanmugam et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 95, 177-183 (2012-05-29)
Bulk crystals of newly identified organic nonlinear optical material 4-methylanilinium p-toluenesulfonate (PMPT) were grown by slow evaporation solution growth method using ethanol as a solvent. It crystallizes in monoclinic system with a noncentrosymmetric space group P2(1). The formation of the
Pei Liu et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(24), 4696-4698 (2012-05-18)
A convenient one-pot Mannich-type-cyclization-oxidation tandem process has been developed for the synthesis of 1,3,5-trisubstituted pyrazoles derivatives from aldehydes, hydrazines and alkynes using p-toluenesulfonic acid monohydrate (PTSA) as a multifunctional catalyst. This method provides a flexible and rapid route to 1,3,5-trisubstituted
Jhonny Azuaje et al.
ACS combinatorial science, 13(1), 89-95 (2011-01-21)
We document here the use of polymer-supported p-toluenesulfonic acid as a highly effective, robust, economical and eco-friendly isocyanide scavenger. The herein described strategy circumvent the intense and repulsive odor of volatile isocyanides, enabling simplified and odorless workup and purifications. The