アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.534 (lit.)
bp
87 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H3N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H
InChI Key
PMSVVUSIPKHUMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
349496-BULK:
349496-10G:4548173138800
349496-VAR:
349496-50G:4548173138817
349496-250G:
試験成績書(COA)