Merck
729531
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-13C-3-oxobutanoate
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-13C-3-oxobutyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COC(OH)(13CH3)COOCH2CH3
分子量:
161.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C(O)([13CH3])C(OCC)=O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-11-6(9)7(3,10)5(2)8/h10H,4H2,1-3H3/i3+1
InChI Key
WRZDWHWHFIFBOC-LBPDFUHNSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)