Merck
694274
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(tBu)-OH-13C4,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH(OtBu)13CH(15NH-Fmoc)13CO2H
分子量:
402.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
132 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+5
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)O[13CH]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14?,20-/m0/s1/i1+1,14+1,20+1,21+1,24+1
InChI Key
LZOLWEQBVPVDPR-AMHYHHFMSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
694274-VAR:
694274-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)