Merck
729256
Sigma-Aldrich
2-(N-Boc-アミノ)-5-(トリブチルスタンニル)チアゾール
別名:
tert-ブチル-5-(トリブチルスタンニル)チアゾール-2-イルカルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H38N2O2SSn
CAS番号:
分子量:
489.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
78-86 °C
官能基
amine
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cnc(NC(=O)OC(C)(C)C)s1
InChI
1S/C8H11N2O2S.3C4H9.Sn/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-9-4-5-13-6;3*1-3-4-2;/h4H,1-3H3,(H,9,10,11);3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
WBQYLGCBVADFPD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
729256-1G:4548173308944
729256-VAR:
729256-5G:4548173308968
729256-BULK:
729256-500MG:4548173308951
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)