Merck
728926
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5-フェニルピラジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9N3
CAS番号:
分子量:
171.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
powder
mp
143-148 °C
SMILES記法
Nc1cnc(cn1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H9N3/c11-10-7-12-9(6-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,13)
InChI Key
KJAKXVBZQBPPOB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
728926-BULK:
728926-VAR:
728926-1G:
試験成績書(COA)