Merck
728853
Sigma-Aldrich
2-メチルキノリン-6-ボロン酸ピナコールエステル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20BNO2
CAS番号:
分子量:
269.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
83-89 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc2cc(ccc2n1)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C16H20BNO2/c1-11-6-7-12-10-13(8-9-14(12)18-11)17-19-15(2,3)16(4,5)20-17/h6-10H,1-5H3
InChI Key
MYFCHWHWPZSMRP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
728853-VAR:
728853-5G:
728853-1G:
728853-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)