Merck
498041
Sigma-Aldrich
シクロペンチル亜鉛ブロミド 溶液
0.5 M in THF
別名:
Bromo(cyclopentyl)zinc, Bromocyclopentylzinc
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥32,100
¥32,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥32,100
About This Item
化学式:
C5H9ZnBr
CAS番号:
分子量:
214.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥32,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
濃度
0.5 M in THF
密度
0.955 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Zn]C1CCCC1
InChI
1S/C5H9.BrH.Zn/c1-2-4-5-3-1;;/h1H,2-5H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
GOPYCBPMCCJYSN-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
Cyclopentylzinc bromide is an organozinc reagent that can be used in:
  • The synthesis of polyfunctional indoles by reacting with various aryldiazonium salts via Fischer indole synthesis.[1]
  • Negishi cross-coupling reactions with various haloarenes in presence of Pd-complex catalyst.[2]
  • The preparation of aryl alkyl ketones by alkylation of aryl N-methyl-N-tosyl or N-benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl) amide derivatives in the presence of Ni catalyst and imidazolidinylidene ligand.[3]
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
498041-50ML:4548173163123
498041-BULK:
498041-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
CPhos 98%
Sigma-Aldrich
759171
CPhos
Efficient preparation of polyfunctional indoles via a zinc organometallic variation of the Fischer indole synthesis
Zhang Z-G, et al.
Synthesis, 2011(01), 23-29 (2011)
Nickel-catalyzed alkylation of amide derivatives
Simmons BJ, et al.
ACS Catalysis, 6(5), 3176-3179 (2016)
Mild Negishi cross-coupling reactions catalyzed by acenaphthoimidazolylidene palladium complexes at low catalyst loadings
Liu Z, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(15), 7436-7444 (2013)